2,5-Difluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001933-10G 001933-25G
FLUO001933-10GEA 60.9 EUR InStock
FLUO001933-10G FLUO001933-25G
2,5-Difluorbenzamid
2,5-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
MDL Number: MFCD00015548
CAS-Nummer: 85118-03-2
EINECS: 285-655-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge