4-Fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006181-25G 006181-100G
FLUO006181-25GEA 52.1 EUR InStock
FLUO006181-25G FLUO006181-100G
4-Fluorbenzamid
4-Fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 155 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007992
CAS-Nummer: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge