4-(Trifluormethoxy)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001543-1G 001543-5G 001543-25G
FLUO001543-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001543-1G FLUO001543-5G FLUO001543-25G
4-(Trifluormethoxy)benzamid
4-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
MDL Number: MFCD00041384
CAS-Nummer: 456-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge