2-Fluorbenzhydrazid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB03430.250 SPB03430.1
CHMPSPB03430.250EA 0 EUR InStock
CHMPSPB03430.250 MAYBSPB03430.1
2-Fluorbenzhydrazid
2-Fluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇FN₂O
MDL Number: MFCD00025112
CAS-Nummer: 446-24-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge