3,5-Difluorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009138-1G 009138-5G
FLUO009138-1GEA 69.8 EUR InStock
FLUO009138-1G FLUO009138-5G
3,5-Difluorbenzhydrazid
3,5-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172.13 g/mol
MDL Number: MFCD01310810
CAS-Nummer: 244022-63-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge