Methyl-2-fluorbenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB03422.1 SPB03422.50
MAYBSPB03422.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB03422.1 MAYBSPB03422.50
Methyl-2-fluorbenzoat
Methyl-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD00017913
CAS-Nummer: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge