Methyl-2-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006801-25G 006801-100G 006801-250G
FLUO006801-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO006801-25G FLUO006801-100G FLUO006801-250G
Methyl-2-fluorbenzoat
Methyl-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD00017913
CAS-Nummer: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge