Ethyl-4-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006108-25G 006108-100G 006108-250G 006108-50G
FLUO006108-25GEA 34.1 EUR InStock
FLUO006108-25G FLUO006108-100G FLUO006108-250G FLUO006108-50G
Ethyl-4-fluorbenzoat
Ethyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Siedepunkt: 210
Melting Pt: 26
Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000351
CAS-Nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge