2-Fluor-6-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1122.1 019311-5G 019311-1G
CHMPCFF1122.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1122.1 FLUO019311-5G FLUO019311-1G
2-Fluor-6-methoxybenzoesäure
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MDL Number: MFCD00671764
CAS-Nummer: 137654-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge