3-Fluor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1124. 005215-1G 005215-5G 005215-100G 005215-25G
CHMPCFF1124.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1124. FLUO005215-1G FLUO005215-5G FLUO005215-100G FLUO005215-25G
3-Fluor-4-methoxybenzoesäure
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Melting Pt: 211,5 °C
MDL Number: MFCD00060675
CAS-Nummer: 403-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge