2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009272-10G 009272-50G
FLUO009272-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009272-10G FLUO009272-50G
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD00153201
CAS-Nummer: 112811-65-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge