3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007998.25G 007998-5G 007998-1G
FLUO007998.25GEA 516 EUR InStock
FLUO007998.25G FLUO007998-5G FLUO007998-1G
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
MDL Number: MFCD00236337
CAS-Nummer: 946-65-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge