4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007999-10G 007999-5G
FLUO007999-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007999-10G FLUO007999-5G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
MDL Number: MFCD00040906
CAS-Nummer: 330-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge