1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007557-100G 007557-25G
FLUO007557-100GEA 130 EUR InStock
FLUO007557-100G FLUO007557-25G
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
MDL Number: MFCD00042410
CAS-Nummer: 175278-00-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge