2,5-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
008857-5G 008857-25G
FLUO008857-5GEA 219 EUR InStock
FLUO008857-5G FLUO008857-25G
2,5-Difluorphenylisothiocyanat
2,5-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
MW: 171.17 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.338 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041046
CAS-Nummer: 206559-57-1
UN: 3334
ADR: 9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge