4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007569-1G 007569-2.5G
FLUO007569-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO007569-1G FLUO007569-2.5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
MW: 219.19 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042412
CAS-Nummer: 64285-95-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge