2,4-Difluor-6-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1043.1 CFF1043.10 004845-25G 004845-10G 004845-100G
CHMPCFF1043.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1043.1 CHMPCFF1043.10 FLUO004845-25G FLUO004845-10G FLUO004845-100G
2,4-Difluor-6-nitroanilin
2,4-Difluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
MDL Number: MFCD00034058
CAS-Nummer: 364-30-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge