2-(Difluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF1034. 007849-5G 007849-25G
CHMPCFF1034.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1034. FLUO007849-5G FLUO007849-25G
2-(Difluormethoxy)anilin
2-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190104
CAS-Nummer: 22236-04-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge