4-(Difluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004828-5G 004828-25G
FLUO004828-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO004828-5G FLUO004828-25G
4-(Difluormethoxy)anilin
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,286 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge