4-(Trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001400-25G 001400-100G 001400-500G
FLUO001400-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001400-25G FLUO001400-100G FLUO001400-500G
4-(Trifluormethoxy)anilin
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge