1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00492.1 TL00492.10
MAYBTL00492.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00492.1 MAYBTL00492.10
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MDL Number: MFCD00085009
CAS-Nummer: 1544-86-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge