1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007561-1G 007561-5G 007561-25G
FLUO007561-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007561-1G FLUO007561-5G FLUO007561-25G
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MDL Number: MFCD00040302
CAS-Nummer: 713-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge