3-Fluorphenetol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13375.POR 013375-1G 013375-5G
CHMPFL13375.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13375.POR FLUO013375-1G FLUO013375-5G
3-Fluorphenetol
3-Fluorphenetol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
MDL Number: MFCD00673011
CAS-Nummer: 458-03-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge