2-(Trifluormethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007981-5G 007981-25G
FLUO007981-5GEA 34.1 EUR InStock
FLUO007981-5G FLUO007981-25G
2-(Trifluormethoxy)phenol
2-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD00236324
CAS-Nummer: 32858-93-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge