3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013053-1G 013053-5G
FLUO013053-1GEA 136 EUR InStock
FLUO013053-1G FLUO013053-5G
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
MDL Number: MFCD01320799
CAS-Nummer: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge