2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00357.0001 TL00357.250 TL00357DA
MAYBTL00357.0001EA 0 EUR InStock
MAYBTL00357.0001 MAYBTL00357.250 MAYBTL00357DA
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
MDL Number: MFCD00052316
CAS-Nummer: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge