3-Chlor-4-fluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004469-1G 004469-5G
FLUO004469-1GEA 97.2 EUR InStock
FLUO004469-1G FLUO004469-5G
3-Chlor-4-fluorthiophenol
3-Chlor-4-fluorthiophenol
Formel: C₆H₄ClFS
MW: 162.61 g/mol
MDL Number: MFCD00052938
CAS-Nummer: 60811-23-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge