2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF203.5 CFF203.10 004780-1G 004780-5G 004780-25G
CHMPCFF203.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF203.5 CHMPCFF203.10 FLUO004780-1G FLUO004780-5G FLUO004780-25G
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Siedepunkt: 127,5…129.5 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00085004
CAS-Nummer: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge