3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF612.5 004781-5G 004781-25G
CHMPCFF612.5EA 508 EUR InStock
CHMPCFF612.5 FLUO004781-5G FLUO004781-25G
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Siedepunkt: 105 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,586 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00153120
CAS-Nummer: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge