3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF262.10 CFF262.50 003577-5G 003577-25G
CHMPCFF262.10EA 321 EUR InStock
CHMPCFF262.10 CHMPCFF262.50 FLUO003577-5G FLUO003577-25G
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
MDL Number: MFCD00042286
CAS-Nummer: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge