4-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579157-10G 579157-1G
SIAL579157-10GEA 121 EUR InStock
SIAL579157-10G SIAL579157-1G
4-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…128 °C
MDL Number: MFCD00051310
CAS-Nummer: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge