Methyl-2-iodbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005544-25G 005544-100G
FLUO005544-25GEA 55.4 EUR InStock
FLUO005544-25G FLUO005544-100G
Methyl-2-iodbenzoat
Methyl-2-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Siedepunkt: 272
Dichte: 1.784 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016351
CAS-Nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge