4-Iodphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12583.09 L12583.04
L12583.09EA 117 EUR InStock
L12583.09 L12583.04
4-Iodphenylisothiocyanat ≥97%
4-Iodphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 2059-76-9 Molecular Formula: C7H4INS Formula Weight: 261.09 Odour: Pungent Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2412143 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041091
Formel: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Siedepunkt: 296
Melting Pt: 74…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041091
CAS-Nummer: 2059-76-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge