4-Iodphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008984-5G 008984-50G
FLUO008984-5GEA 101 EUR InStock
FLUO008984-5G FLUO008984-50G
4-Iodphenylisothiocyanat
4-Iodphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Siedepunkt: 296
Melting Pt: 75…78 °C
MDL Number: MFCD00041091
CAS-Nummer: 2059-76-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge