4-Iodbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
207290050 207290250
ACRO207290050EA 40.9 EUR InStock
ACRO207290050 ACRO207290250
4-Iodbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Iodbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClIO₂S
Melting Pt: 80…84 °C
MDL Number: MFCD00007441
CAS-Nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge