4-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11509.06 L11509.14
L11509.06EA 40.3 EUR InStock
L11509.06 L11509.14
4-Ethoxyphenylisocyanat ≥97%
4-Ethoxyphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 32459-62-4 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 742647 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013877
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1,110
Flash-Pt: 105 °C (221 °F)
MDL Number: MFCD00013877
CAS-Nummer: 32459-62-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge