2-Methoxyphenylisocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01871.1 SB01871.50
MAYBSB01871.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01871.1 MAYBSB01871.50
2-Methoxyphenylisocyanat
2-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Siedepunkt: 94,7
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002004
CAS-Nummer: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge