3-Methoxyphenylisocyanat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
221160050 221160250
ACRO221160050EA 40.6 EUR InStock
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenylisocyanat 99%
3-Methoxyphenylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.13 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
MDL Number: MFCD00002019
CAS-Nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge