4-Nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002722-5G 002722-25G
FLUO002722-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO002722-5G FLUO002722-25G
4-Nitrophenylisothiocyanat
4-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Siedepunkt: 331
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007307
CAS-Nummer: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge