2-Methoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00631DA TL00631.10 TL00631.50
MAYBTL00631DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00631DA MAYBTL00631.10 MAYBTL00631.50
2-Methoxyphenylisothiocyanat
2-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
MDL Number: MFCD00011675
CAS-Nummer: 3288-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge