2-Methoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001276-5G 001276-25G
FLUO001276-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO001276-5G FLUO001276-25G
2-Methoxyphenylisothiocyanat
2-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
MDL Number: MFCD00011675
CAS-Nummer: 3288-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge