3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008921-1G 008921-5G 008921-25G
FLUO008921-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO008921-1G FLUO008921-5G FLUO008921-25G
3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Siedepunkt: 130…132 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 51 °C
MDL Number: MFCD00041077
CAS-Nummer: 104968-58-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge