1,2-Phenylendiisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009564-1G 009564-5G
FLUO009564-1GEA 76.2 EUR InStock
FLUO009564-1G FLUO009564-5G
1,2-Phenylendiisothiocyanat
1,2-Phenylendiisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S₂
MW: 192.27 g/mol
MDL Number: MFCD00060366
CAS-Nummer: 71105-17-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge