(2-Aminoethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
448400-1G 448400-5G
SIAL448400-1GEA 58.3 EUR InStock
SIAL448400-1G SIAL448400-5G
(2-Aminoethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
(2-Aminoethoxy)benzol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 228…229 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052975
CAS-Nummer: 1758-46-9
EINECS: 217-153-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge