2-Aminothiophenol 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18952.14 A18952.22 A18952.36
A18952.14EA 30.1 EUR InStock
A18952.14 A18952.22 A18952.36
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Purity: 98% CAS No.: 137-07-5 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.6420 Odour: Stench Melting Point: 18-23° Boiling Point: 234° Beilstein Reference: 606076 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00007702
Formel: C₆H₇NS
Siedepunkt: 234 °C
Melting Pt: 18…23 °C
Dichte: 1,170
Flash-Pt: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007702
CAS-Nummer: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge