4-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422967-5G 422967-25G
SIAL422967-5GEA 55 EUR InStock
SIAL422967-5G SIAL422967-25G
4-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…44 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007880
CAS-Nummer: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge