Diphenylamin 99%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
150740010 150740050 150740051 150741000
ACRO150740010EA 142 EUR InStock
ACRO150740010 ACRO150740050 ACRO150740051 ACRO150741000
Diphenylamin 99%, rein
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
MW: 169.23 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 52…54 °C
Flash-Pt: 152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=7573b36ed017a251a44814143c7c7e4077d3a7b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge