Diphenylamin ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
36610.14 36610.22 36610.36
36610.14EA 37 EUR InStock
36610.14 36610.22 36610.36
Diphenylamin ACS
Diphenylamin
CAS No.: 122-39-4 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 152°(305°F) Physical Form: Solid Density: 1.16 Appearance: White to off-white Melting Point: 52-55° Boiling Point: 302° Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2 Beilstein Reference: 508755 Merck Reference: 14,3317 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003014
Formel: (C₆H₅)₂NH
MW: 169.23 g/mol
Siedepunkt: 302 °C
Melting Pt: 52…55 °C
Dichte: 1.16
Flash-Pt: 152 °C (305 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,3317
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=7573b36ed017a251a44814143c7c7e4077d3a7b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..