2-Nitroresorcin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12970.06 A12970.14 A12970.22
A12970.06EA 41 EUR InStock
A12970.06 A12970.14 A12970.22
2-Nitroresorcin ≥98%
2-Nitroresorcin
Purity: 98% CAS No.: 601-89-8 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 2048819 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007124
Formel: C₆H₅NO₄
MW: 155.11 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 81…85 °C
Dichte: 1.3526 g/cm³ (96.7 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007124
CAS-Nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..