4-Nitrothioanisol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B20339.06 B20339.14
B20339.06EA 37.8 EUR InStock
B20339.06 B20339.14
4-Nitrothioanisol ≥98%
4-Nitrothioanisol
Purity: 98% CAS No.: 701-57-5 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 66-72° Beilstein Reference: 1817928
Formel: C₇H₇NO₂S
MW: 169.2 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 66…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010868
CAS-Nummer: 701-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge